Learn More
SB 202190, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082252
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15463629 25 mg 25 Milligramm
15483629 50 mg 50 Milligramm
15473629 100 mg 100 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 15463629
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60950.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hemmt die p38-Kinase-Aktivität in vivo durch den Wettbewerb mit ATP
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152121-30-7
Summenformel C20H14FN3O
Synonym 4-(4-Fluorphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazol
Spezifikation
Menge 25 mg
Beschreibung Gelb
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hemmt die p38-Kinase-Aktivität in vivo durch den Wettbewerb mit ATP
Formelmasse 331,35g/mol
Schmelzpunkt 240°bis 243 °C
Löslichkeit Löslich in DMSO bei 30 mg/ml
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Kristalliner Feststoff
InChI-Schlüssel NJNKPVPFGLGHPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C1=C(NC(N1)=C1C=CC(=O)C=C1)C1=CC=NC=C1
IUPAC-Name 4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(pyridin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-imidazol-2-ylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
Molekulargewicht (g/mol) 331.35
Assay 99%