Learn More
Thermo Scientific Chemicals SB 203580, 98 %
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Highly specific new inhibitor of p38 kinase and MAP Kinase homologues
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 mg |
| Beschreibung | Weißer bis weißgrau |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochspezifischer neuer Inhibitor von p38-Kinase- und MAP-Kinase-Homologen |
| Formelmasse | 377,44g/mol |
| Schmelzpunkt | 235°bis 247 °C |
| Produkttyp | Signaltransduktionsreagenz |
| Form | Pulver |
| InChI-Schlüssel | CDMGBJANTYXAIV-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CS(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NC(=C(N1)C1=CC=NC=C1)C1=CC=C(F)C=C1 |
| Mehr anzeigen |