Learn More
Thermo Scientific Chemicals SB 225002
Artikelnummer. 15486869
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15486869
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65387.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ein potenter, selektiver und wettbewerbsfähiger Antagonist des G-Protein-gekoppelten Rezeptors CXCR 2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 182498-32-4
Summenformel C13H10BrN3O4
Synonym 1-(2-Bromphenyl)-3-(2-Hydroxy-4-nitrophenyl)urea
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Yellow
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein potenter, selektiver und wettbewerbsfähiger Antagonist des G-Protein-gekoppelten Rezeptors CXCR2
Formelmasse 352,10g/mol
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Löslichkeit Löslich zu 100 mM in DMSO und zu 50 mM in Ethanol
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest