Learn More
SB 225002
Artikelnummer. 15496869
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496869 10 mg 10 Milligramm
15486869 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496869 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65387.MA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein potenter, selektiver und wettbewerbsfähiger Antagonist des G-Protein-gekoppelten Rezeptors CXCR 2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 182498-32-4
Summenformel C13H10BrN3O4
Synonym 1-(2-Bromphenyl)-3-(2-Hydroxy-4-nitrophenyl)urea
Spezifikation
Menge 10 mg
Beschreibung Gelb
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein potenter, selektiver und wettbewerbsfähiger Antagonist des G-Protein-gekoppelten Rezeptors CXCR2
Formelmasse 352,10g/mol
Empfindlichkeit Feuchtigkeitsempfindlich
Löslichkeit Löslich zu 100 mM in DMSO und zu 50 mM in Ethanol
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest