Learn More
SB 242235, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497498
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16497498 10 mg -
16423527 50 mg 50 Milligramm
16419987 5 mg -
16407466 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497498 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18306
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SB-242235 is a potent and selective p38 MAP kinase inhibitor, with an IC50 of 1.0 μM in primary human chondrocytes.
SB-242235 is a potent and selective p38 MAP kinase inhibitor, with an IC50 of 1.0 μM in primary human chondrocytes.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SB 242235
CAS 193746-75-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H20FN5O
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 48 mg/mL (135.83 mM)
SMILES COC1=NC=CC(C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)N=CN2C4CCNCC4)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 353.39
Formelmasse 353.39
Reinheit (%) 99.51%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease