Learn More
SB-616234-A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437778
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16437778 10 mg 10 Milligramm
16480238 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16437778 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19477
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SB-616234-A is a selective and orally bioavailable 5-HT1B receptor antagonist, with anxiolytic and antidepressant activity.
SB-616234-A is a selective and orally bioavailable 5-HT1B receptor antagonist, with anxiolytic and antidepressant activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SB-616234-A
CAS 908601-49-0
Farbe Light Nude
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H36ClN5O3
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (17.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC2=C1C=C(N3C[C@@H](C)N[C@@H](C)C3)C(OC)=C2)C4=CC=C(C5=CC=C(C6=NOC(C)=N6)C=C5C)C=C4.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 574.11
Formelmasse 574.11
Reinheit (%) 98.14%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation