Learn More
STEMCELL Technologies SB431542 (Hydrate)
Artikelnummer. 17170042
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17170042 10 mg -
17199241 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 17170042
Marke: STEMCELL Technologies 72234
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Activin/BMP/TGFβ pathway inhibitor; Inhibits ALK4, ALK5, and ALK7
  • SB431542 is a selective and potent inhibitor of the TGF-β/Activin/NODAL pathway that inhibits ALK5 (IC50 = 94 nM), ALK4 (IC50 = 140 nM), and ALK7 by competing for the ATP binding site
  • It does not inhibit the BMP type I receptors ALK2, ALK3, and ALK6
  • This product is supplied as the hydrate form of the molecule
Spezifikation
CAS 301836-41-9
Synonym SB-431542
Menge 10 mg
Summenformel C22H16N4O3
Reinheit ≥ 98%