Learn More
SC57666, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483169
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
20 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16483169 1 mg -
16442388 5 mg -
16440189 10 mg 10 Milligramm
16430706 20 mg 20 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483169 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYU00129
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SC57666 is a selective COX2 inhibitor with an IC50 of 26 nM.
SC57666 is a selective COX2 inhibitor with an IC50 of 26 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SC57666
CAS 158959-32-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H17FO2S
Menge 1 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (316.07 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)CCC2)C=C1)(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 316.39
Formelmasse 316.39
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation