Learn More
SC66, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480398
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16480398 5 mg 5 Milligramm
16447938 10 mg 10 Milligramm
16443877 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16480398 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19832
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress SC66 is an Akt inhibitor, reduces cell viability in a dose- and time-dependent manner, inhibits colony formation and induces apoptosis in hepatocellular carcinoma (HCC) cells.
SC66 is an Akt inhibitor, reduces cell viability in a dose- and time-dependent manner, inhibits colony formation and induces apoptosis in hepatocellular carcinoma (HCC) cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SC66
Physikalische Form Solid
CAS 871361-88-5
Farbe Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H16N2O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (90.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1/C(CCC/C1=C\C2=CC=NC=C2)=C/C3=CC=NC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 276.33
Formelmasse 276.33
Reinheit (%) 99.88%
Güte Research