Learn More
Brady™ Unitag(R) kit Brady for the identificatio and
Unitag™ is designed for the identification and qualification of lifting equipment, industrial plant, valves and calibration equipment, as well as a variety of other applications.
Marke: Brady™ 806787
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
- Unitag Halter
- 20 Unitag-Halter, 20 Edelstahlbänder (150 mm), 1 Stift
- Identifizierung und Qualifizierung von Hebegeräten, Industrieanlagen, Ventilen und Kalibriergeräten
Spezifikation
Unitag Halter | |
Nylon | |
Nicht verwenden | |
20 Unitag-Halter, 20 Edelstahlbänder (150 mm), 1 Stift | |
-4°F to +176°F | |
0,5 mm |
Rot auf weiß | |
50 mm | |
Identifizierung und Qualifizierung von Hebegeräten, Industrieanlagen, Ventilen und Kalibriergeräten sowie einer Vielzahl anderer Anwendungen | |
Je 1 | |
−20 °C bis +80 °C |