Learn More
Brady™ Scafftag Laddertag Einleger aus Polypropylen
Inserts for use with the Laddertag™ System.
Marke: Brady™ 806723
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21100kg
Beschreibung
- Inserts for use with the Laddertag™ System.
Spezifikation
Leitereinsatz | |
Polypropylen | |
Einsätze zur Verwendung mit dem Ladder tag™ System | |
164 mm | |
Je 1 | |
−10 °C bis +90 °C | |
1.5 in. |
Weiß/Schwarz auf Grün/Gelb | |
Do Not Use Equipment | |
3.19 in. | |
20 Mikrotag-Halter, 40 Kabelbinder (150 mm), 1 Stift | |
-4°F to +176°F | |
0,5 mm | |
50 mm |