Learn More
Brady™ Scafftag Laddertag Einleger aus Polypropylen
Inserts for use with the Laddertag™ System.
Marke: Brady™ 806719
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
- Inserts for use with the Laddertag™ System.
Spezifikation
Leitereinsatz | |
Polypropylen | |
Einsätze zur Verwendung mit dem Ladder tag™ System | |
164 mm | |
10/Packung | |
0,5 mm | |
50 mm |
Weiß/Schwarz auf Grün/Gelb | |
Ladder inspection record | |
6.46 in. | |
10 Laddertag Inserts | |
−10 °C bis +90 °C | |
1.97 in. |