Learn More
Brady™ Scafftag Microtag Einleger aus Polypropylen
Inserts for use with the Microtag™ System.
26.10 €
Spezifikation
Produkttyp | Microtag Einsatz |
---|---|
Material | Polypropylen |
Angezeigter Text | Nächstes Prüfdatum fällig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einsätze zur Verwendung mit dem Microtag™ System |
Höhe (angloamerikanisch) | 1.85 in. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12913005
|
Brady™
806735 |
Schwarz auf gelb |
26.10 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12903005
|
Brady™
806731 |
Weiß auf Rot |
26.10 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Inserts for use with the Microtag™ System.
Spezifikation
Microtag Einsatz | |
Nächstes Prüfdatum fällig | |
1.85 in. | |
20 Microtag Inserts | |
−10 °C bis +90 °C | |
1.18 in. |
Polypropylen | |
Einsätze zur Verwendung mit dem Microtag™ System | |
47 mm | |
20/Packung | |
0,5 mm | |
30 mm |