Learn More
Brady™ X50 Insert Brady Scafftag(R) MK1 for use with
Insert for use with the Scafftag™ System.
Marke: Brady™ 806759
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
- Einsteckschilder für Geräteinspektions-Anhänger
- Scafftag MK1-Kit
Spezifikation
MK1-Kit | |
Polypropylen | |
Gerüste | |
208 mm | |
50/Packung | |
−10 °C bis +90 °C | |
3.35 in. |
Schwarz/Weiß auf Grün/Gelb | |
ERECTION & INSPECTION RECORD | |
8.19 in. | |
50 Scafftag MK1 Inserts | |
14°F to +194°F | |
0,5 mm | |
85 mm |