Learn More
Brady™ Scafftag Multitag Einleger aus Polypropylen
Inserts for Multitag™ System.
23.00 € - 115.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Multi-Kennzeichnungs-Einsatz |
---|---|
Farbe | Schwarz auf Gelb, Weiß auf Grün |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einsätze für Multitag™ System |
Höhe (angloamerikanisch) | 6.46 in. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12933005
|
Brady™
806747 |
10/Packung |
23.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12943005
|
Brady™
806743 |
50/Packung |
115.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Inserts for Multitag™ System.
Spezifikation
Multi-Kennzeichnungs-Einsatz | |
Polypropylen | |
6.46 in. | |
−10 °C bis +90 °C | |
1.97 in. |
Schwarz auf Gelb, Weiß auf Grün | |
Einsätze für Multitag™ System | |
164 mm | |
0,5 mm | |
50 mm |