Learn More
Abnova™ SCGB2A2 (Human) Recombinant Protein
Human SCGB2A2 full-length ORF ( AAI28403.1, 1 a.a. - 93 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00004250-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16177791
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MKLLMVLMLAALSQHCYAGSGCPLLENVISKTINPQVSKTEYKELLQEFIDDNATTNAIDELKECFLNQTDETLSNVEVFMQLIYDSSLCDLF
Spezifikation
Spezifikation
AAI28403.1
secretoglobin, family 2A, member 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SCGB2A2
GST
4250
Wheat germ expression system
25 μg
MGB1, MGC71974, UGB2
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer