Learn More
SCH772984, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
SCH772984 is a highly selective and ATP-competitive ERK inhibitor, with IC50s of 4 and 1 nM for ERK1 and ERK2, respectively. SCH772984 has antitumor activity in MAPK inhibitor-naïve and MAPK inhibitor-resistant cells containing BRAF or RAS mutations.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | SCH772984 |
| CAS | 942183-80-4 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C33H33N9O2 |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 48 mg/mL (81.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@H](CC1)CN1CC(N(CC2)CCN2C(C=C3)=CC=C3C4=NC=CC=N4)=O)NC5=CC6=C(C=C5)NN=C6C7=CC=NC=C7 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 587.67 |
| Formelmasse | 587.67 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.