missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCH900776 (S-isomer), MedChemExpress

Artikelnummer. 16456796
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. Menge
16456796 100 mg
16442697 50 mg
16426608 10 mg
16409177 5 mg
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16456796

Marke: Medchem Express HY15532B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress SCH900776 S-isomer is the S-isomer of SCH900776. SCH900776 is a potent, selective and orally bioavailable inhibitor of checkpoint kinase1 (Chk1) with IC50 of 3 nM.

SCH900776 S-isomer is the S-isomer of SCH900776. SCH900776 is a potent, selective and orally bioavailable inhibitor of checkpoint kinase1 (Chk1) with IC50 of 3 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material SCH900776 (S-isomer)
Physikalische Form Solid
CAS 891494-64-7
Farbe Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H18BrN7
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym MK-8776 S-isomer
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.78 mM)
SMILES NC1=C(Br)C([C@@H]2CNCCC2)=NC3=C(C4=CN(C)N=C4)C=NN13
Molekulargewicht (g/mol) 376.25
Formelmasse 376.25
Reinheit (%) 95.88%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.