missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schisandrin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16439068
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16439068 10 mg 10 Milligramm
16404877 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16439068 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0691

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Schisandrin (Schizandrin), a dibenzocyclooctadiene lignan, is isolated from the fruit of Schisandra chinensis Baill. Schisandrin exhibits antioxidant, hepatoprotective, anti-cancer and anti-inflammatory activities. Schisandrin also can reverses memory impairment in rats.

Schisandrin (Schizandrin), a dibenzocyclooctadiene lignan, is isolated from the fruit of Schisandra chinensis Baill. Schisandrin exhibits antioxidant, hepatoprotective, anti-cancer and anti-inflammatory activities. Schisandrin also can reverses memory impairment in rats.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Schisandrin
CAS 7432-28-2
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H32O7
Menge 10 mg
Synonym SchizandrinSchizandrol Schizandrol-A
Löslichkeitsinformationen DMSO : 1 mg/mL (2.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@]1(C)[C@@H](C)CC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C3=C(OC)C(OC)=C(OC)C=C3C1
Molekulargewicht (g/mol) 432.51
Formelmasse 432.51
Reinheit (%) 99.51%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.