Learn More
SCL/Tal1 Antibody (1E6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-50285
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18624777
  • 359.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
SCL/Tal1 Monoclonal antibody specifically detects SCL/Tal1 in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SCL/Tal1
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500
BHLHA17, bHLHa17tal-1, Class A basic helix-loop-helix protein 17, SCLT-cell acute lymphocytic leukemia protein 1, Stem cell protein, TAL-1, T-cell acute lymphocytic leukemia 1, T-cell leukemia/lymphoma protein 5, TCL5tal-1 product
GST-SCL/Tal1 (N-terminal) fusion protein
0.1 mL
Phospho Specific
6886
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Western Blot, Immunofluorescence
1E6
Unconjugated
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Zebrafish