Learn More
SCL/Tal1 Antibody (1E6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
190.00 € - 359.00 €
Spezifikation
| Antigen | SCL/Tal1 |
|---|---|
| Klon | 1E6 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18608606
|
Novus Biologicals
NBP2-50285-0.025ml |
0.025 mL |
190.00 €
0.03 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18624777
|
Novus Biologicals
NBP2-50285 |
0.1 mL |
359.00 €
0.10 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
SCL/Tal1 Monoclonal antibody specifically detects SCL/Tal1 in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpezifikation
| SCL/Tal1 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Phospho Specific | |
| PBS | |
| 6886 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |
| 1E6 | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Zebrafish | |
| BHLHA17, bHLHa17tal-1, Class A basic helix-loop-helix protein 17, SCLT-cell acute lymphocytic leukemia protein 1, Stem cell protein, TAL-1, T-cell acute lymphocytic leukemia 1, T-cell leukemia/lymphoma protein 5, TCL5tal-1 product | |
| GST-SCL/Tal1 (N-terminal) fusion protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel