Learn More
Scopoletin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479056
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16479056 100 mg -
16454817 50 mg -
16431506 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16479056 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0342
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Scopoletin is an inhibitor of acetylcholinesterase (AChE).
Scopoletin is an inhibitor of acetylcholinesterase (AChE).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scopoletin
CAS 92-61-5
Farbe Light Nude
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H8O4
Menge 100 mg
Synonym Gelseminic acid Chrysatropic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (325.23 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1C=CC2=CC(OC)=C(O)C=C2O1
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
Formelmasse 192.17
Reinheit (%) 99.19%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation