Learn More
Lenz Laborglasintrumente Schraubverschlüsse
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
25 GL
32 GL
45 GL
Beschreibung
- Material:PBT (rot)
- Mit PTFE-beschichteter Dichtung
- Temperaturbeständigkeit: bis zu 180 °C
Spezifikation
Verschlussmaterial | PTFE |
Farbe | Rot |
Material | PBT |
Gewindegröße (metrisch) | 32 GL |