Learn More
Labcon™ Screw Caps with Elastomeric Seal for SuperClear™ Microtubes
These screw caps with elastomeric seals are available in a wide range of colors.
Marke:  Labcon™ 3602-877-000-9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21540kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17527916
  • 66.65 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
  • Mit integraler Elastomerdichtung
  • Kappe mit weicher Greiffläche
  • Frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
12,7 mm
Blau
6,1 mm
5000/Karton
Unsteril
Polypropylen
Im Beutel
500/Packung
500 Verschlüsse/Packung; 10 Packungen/Karton
0,5 bis 2 ml