Learn More
SCRIB Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | SCRIB |
---|---|
Konzentration | 0.5 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16885375
|
Proteintech
27083-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16875375
|
Proteintech
27083-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
SCRIB is a cytoplasmic multimodular scaffold protein targeted to epithelial adherens junctions and neuronal presynaptic compartments. SCRIB and its orthologs in vertebrates and invertebrates participate in cell polarization.Spezifikation
SCRIB | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q14160, Q80U72 | |
105782, 23513 | |
SCRIB Fusion Protein Ag25795 | |
Primary | |
-20°C | |
SCRIB |
0.5 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CRIB1, hScrib, KIAA0147, LAP4, Protein LAP4, Protein scribble homolog, SCRB1, SCRIB, SCRIB1, Scribble, scribbled homolog (Drosophila), Vartul | |
Scrib | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |