Learn More
SCUBE3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
168.00 € - 507.00 €
Spezifikation
Antigen SCUBE3
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18674066
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-41122-0.025mg
0.025 mg
168.00 €
0.03 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18196448
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-41122
0.1 mg
507.00 €
0.10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
SCUBE3 Polyclonal specifically detects SCUBE3 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
SCUBE3
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS with 0.02% Sodium Azide
222663
Antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the center of human SCUBE3. The immunogen is located within amino acids 440 - 490 of SCUBE3. Amino Acid Squence: AAPARAGHNGNSTNS
Primary
109 kDa
1 mg/mL
Polyclonal
Rabbit
Human
CEGF3, CUB and EGF containing protein 3, CUB domain and EGF-like repeat containing 3, DKFZp686B09105, DKFZp686B1223, DKFZp686D20108, FLJ34743, signal peptide, CUB and EGF-like domain containing protein 3, signal peptide, CUB and EGF-like domain-containing protein 3, signal peptide, CUB domain, EGF-like 3
SCUBE3
IgG
Affinity Purified