Learn More
SDS-PAGE Puffer, 5-fach Pulver, Elektrophorese, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10618203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
92 g
Packungsgröße:
92 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10618203 92 g 92 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10618203 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP139892
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Mischung aus Tris-Glycin-SDS (TGS) für Elektrophoresepuffer
  • Tris-Glycin-SDS ist der am häufigsten verwendete Laufpuffer für SDS-PAGE
  • Vorgewogene und vorgemischte Zutaten zur Herstellung von 1 l an 5-fach-Tris-Glycin-SDS-Puffer
  • Sie müssen keine Zutaten wiegen - lösen Sie das Pulver einfach in reinem Wasser auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-Glycine-SDS
CAS 56-40-6, 77-86-1, 151-21-3
Farbe Weiß
pH 8.3
Physikalische Form Fest
Menge 92 g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Synonym TGS Buffer
Güte Elektrophorese
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SDS-PAGE-Buffer Mix
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.