Learn More
Thermo Scientific Chemicals Se-Methylseleno-L-Cystein, 98 %
Artikelnummer. 10167463 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10167463 1 g Glasflasche 1 Gramm
10096383 50 mg Glasflasche 50 Milligramm
10125370 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10167463 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 300640010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 26046-90-2 | C4H9NO2Se | 182.092 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26046-90-2
Summenformel C4H9NO2Se
Molekulargewicht (g/mol) 182.092
MDL-Nummer MFCD00800565
InChI-Schlüssel XDSSPSLGNGIIHP-VKHMYHEASA-N
Synonym methylselenocysteine, se-methylselenocysteine, se-methyl-l-selenocysteine, 3-methylseleno-l-alanine, selenium-methylselenocystine, r-2-amino-3-methylselanyl propanoic acid, se-methyl-seleno-l-cysteine, unii-twk220499z, ccris 5465, l-alanine, 3-methylseleno
PubChem CID 147004
ChEBI CHEBI:27812
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-methylselanylpropansäure
SMILES C[Se]CC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Se-methylseleno-L-cysteine
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 182.08
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Pulver