missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SEA0400, MedChemExpress

Artikelnummer. 16479157
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16479157 5 mg -
16476588 10 mg -
16430246 2 mg -
16402687 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16479157 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15515

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress SEA0400 is a novel and selective inhibitor of the Na+-Ca2+ exchanger (NCX), inhibiting Na+-dependent Ca2+ uptake in cultured neurons, astrocytes, and microglia with IC50s of from 5 to 33 nM.

SEA0400 is a novel and selective inhibitor of the Na+-Ca2+ exchanger (NCX), inhibiting Na+-dependent Ca2+ uptake in cultured neurons, astrocytes, and microglia with IC50s of from 5 to 33 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material SEA0400
CAS 223104-29-8
Farbe Khaki
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H19F2NO3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 32 mg/mL (86.17 mM)
SMILES NC1=CC(OCC)=CC=C1OC2=CC=C(OCC3=CC(F)=CC=C3F)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 371.38
Formelmasse 371.38
Reinheit (%) 98.82%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.