Learn More
Thermo Scientific™ Becher für Thermo Scientific™ M10 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor
Zubehör für den Thermo Scientific™ M10 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor
Marke: Thermo Scientific™ 75005721
1022.46 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.57860kg
Beschreibung
Zubehör für den Thermo Scientific™ M10 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor
Spezifikation
M10 Rotor | |
Versiegelter Eimer; Kapazität: 4 Standard- oder 2 Midi-Deepwell-Platten (Satz von2) |