Learn More
Carl Roth™ Sekuroka™ Glove Bags
Click to view available options
Material:
Polyethylen
Beschreibung
Bestellinformation
dimMaterial
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylen |
| Bauweise | 275 mm opening and hose connection |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | handling substances in an air or moisture free milieu |
| Enthält | Plastic coupling for gas adapter, closing clips, and glove liners |