Learn More
SEL120-34A HCl, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457167
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Artikelnummer. Menge
16457167 5 mg
16414448 10 mg
2 options
Artikelnummer. 16457167
Marke: Medchem Express HY111388B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SEL120-34A HCl is a potent, selective, orally available, ATP-competitive CDK8 inhibitor, with IC50s of 4.4 nM and 10.4 nM for CDK8/CycC and CDK19/CycC, respectively, with antitumor activity.
SEL120-34A HCl is a potent, selective, orally available, ATP-competitive CDK8 inhibitor, with IC50s of 4.4 nM and 10.4 nM for CDK8/CycC and CDK19/CycC, respectively, with antitumor activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SEL120-34A HCl
CAS 1609452-30-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H18Br2N4.xHCl
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(Br)C(Br)=C2C3=C1N=C(N4CCNCC4)N3CCC2.[x HCl]
Reinheit (%) 99.8%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease