Learn More
Selamectin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486807
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 16486807
Marke: Medchem Express HY1072125mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Selamectin, a semi-synthetic macrocyclic lactone, is a potent parasiticide and anthelminthic. Selamectin activates glutamate-gated chloride channels in neurons and pharyngeal muscles to prevent heartworm, Lymphatic filariae, and nematode infection. Selamectin is also a potent P-glycoprotein substrate and a P-glycoprotein inhibitor with an IC50 of 120 nM.
Selamectin, a semi-synthetic macrocyclic lactone, is a potent parasiticide and anthelminthic. Selamectin activates glutamate-gated chloride channels in neurons and pharyngeal muscles to prevent heartworm, Lymphatic filariae, and nematode infection. Selamectin is also a potent P-glycoprotein substrate and a P-glycoprotein inhibitor with an IC50 of 120 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selamectin
Physikalische Form Solid
CAS 220119-17-5
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C43H63NO11
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (129.88 mM)
SMILES O[C@@]12[C@@]3([H])/C(C(C)=C[C@@]1([H])C(O[C@]4([H])C[C@]5(O[C@@](C/C=C(C)/[C@@H](O[C@@]6([H])C[C@@H]([C@@H](O)[C@H](C)O6)OC)[C@@H](C)/C=C/C=C2\CO3)([H])C4)O[C@H](C7CCCCC7)[C@@H](C)CC5)=O)=N\O
Molekulargewicht (g/mol) 769.96
Formelmasse 769.96
Reinheit (%) 99.89%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.