Learn More
Selen-Dichlorid-Oxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080300
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
25 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11354789 10 mL 10 Milliliter
11344789 25 mL 25 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 11354789
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 068108.AB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7791-23-3 | Cl2OSe | 165.87 g/mol
Selenium(IV) chloride oxide is used as a polar solvent for synthetic phenolic resins. It is also used to prepare selenium oxybromide and selenium nitride. It acts as a chlorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-23-3
Summenformel Cl2OSe
Molekulargewicht (g/mol) 165.87
MDL-Nummer MFCD00016327
InChI-Schlüssel LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium oxychloride, seleninyl chloride, selenium oxydichloride, seleninyl dichloride, selenium chloride oxide, hsdb 678, selenium chloride oxide secl2o, selenium iv oxychloride, selenium dichloride oxide, selenoxychlorid
PubChem CID 24647
SMILES O=[Se](Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 176.4°C
Chemischer Name oder Material Selenium dichloride oxide
Schmelzpunkt 8.5°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 10 mL
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2879
Merck Index 14,8435
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform,carbon disulphide and benzene.
Formelmasse 165.87
Reinheit (%) 99%
Brechungsindex 1.651
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.42 g/mL