Learn More
Selen(IV)-chlorid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049166
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11342188 25 g 25 Gramm
11352188 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11342188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013096.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10026-03-6 | Cl4Se | 220.771 g/mol
It is used in the synthesis of other selenium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-03-6
Summenformel Cl4Se
Molekulargewicht (g/mol) 220.771
MDL-Nummer MFCD00011225
InChI-Schlüssel LNBXMNQCXXEHFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium tetrachloride, selenium chloride secl4 , t-4, unii-4gb8868p5j, selenium iv chloride 1:4, secl4, tetrachloro-, e4-selane, selenium iv chloride, selenium iv chloride-8 mesh, selenium iv chloride trace metals basis 25g
PubChem CID 66205
SMILES Cl[Se](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenium(IV) chloride
Schmelzpunkt (sublimation)
Physikalische Form Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2923
Merck Index 14,8438
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water and moist air; Insoluble in liquid bromine; Sublimes when heated
Formelmasse 220.77
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.807
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.600 g/mL