Learn More
Selen(IV)-oxid, 99.4 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321739
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11321739
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012358.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
CAS: 7446-08-4 | O2Se | 110.97 g/mol
It is used in the manufacture of other selenium compounds. Selenium dioxide is an oxidizing agent mostly used in the allylic oxidation of alkenes to produce allylic alcohols. It is used in creating colorless glass and toner in photographic developing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7446-08-4
Summenformel O2Se
Molekulargewicht (g/mol) 110.97
MDL-Nummer MFCD00003562
InChI-Schlüssel JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
PubChem CID 24007
SMILES O=[Se]=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Selenium(IV) oxide
Schmelzpunkt 340°C to 350° (sublimation)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.4% (Metals Basis)
Löslichkeitsinformationen Partially soluble in water,methanol,ethanol,and acetone. Soluble in concentrated sulfuric acid.
IUPAC-Name Selendioxid
Formelmasse 110.96
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.95
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.