Learn More
Selen(IV)-oxid, TRC
Artikelnummer. 30422125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30422125 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422125 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS25249050G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenium dioxide
CAS 7446-08-4
Menge 50 g
Summenformel O2Se
Synonym Selenium Dioxide
InChI-Formel InChI=1S/O2Se/c1-3-2
SMILES O=[Se]=O
IUPAC-Name Selendioxid
Molekulargewicht (g/mol) 110.97
Formelmasse 111.9064