Learn More
Selensäure, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
318.00 € - 1074.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-00-8
Summenformel H2O3Se
Molekulargewicht (g/mol) 128.984
MDL-Nummer MFCD00011331
InChI-Schlüssel MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
IUPAC-Name Selensäure
SMILES O[Se](=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11347007
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
010855.14
25g
318.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 22-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11337007
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
010855.22
100g
1074.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7783-00-8
128.984
MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
1091
Selensäure
H2O3Se
MFCD00011331
selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
CHEBI:26642
O[Se](=O)O
Spezifikation
Selenous acid
(Metallbasis)
MFCD00011331
14,8430
Soluble in water and ethanol.
O[Se](=O)O
128.984
CHEBI:26642
Kristalline Aggregate
Puratronic™
Hygroscopic
25g
7783-00-8
H2O3Se
UN3290
selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Selensäure
1091
128.97
99.999%
Odorless
70°C (decomposition)