Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Polyesteretiketten
Use these Self-laminating Polyester Labels for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides.
Marke: Brady™ 361674
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.36200kg
Beschreibung
- Vorgestanzte Etiketten für Drucker
- B33 Series selbstlaminierende Polyesteretiketten
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Selbstlaminierende Polyesteretiketten für BBP33 Drucker | |
Weiß | |
Selbstlaminierendes Polyester | |
Thermotransfer | |
Laboridentifikation wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Teströhrchen, Pailletten und Objektträger | |
1 | |
2000 Labels/Box | |
Rectangle | |
-321°F to +230°F | |
0.0019 in. | |
12,08 mm | |
0.9 in. | |
0.2 in. | |
0,1 kg |
RoHS | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Weißer thermisch bedruckbarer Bereich und ein durchsichtiger Überlaminierbereich | |
Selbstlaminierende Polyester-Etiketten | |
BBP33, i3300, i5300 | |
-196°C | |
2000/Packung | |
LabelMark, MarkWare | |
-196°bis +110 °C | |
0,012 mm | |
22,86 x 5,08 mm | |
22.86 mm | |
5,08 mm |