Learn More
Selonsertib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483657
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16483657 50 mg 50 Milligramm
16467648 10 mg 10 Milligramm
16441286 200 mg -
16440118 5 mg 5 Milligramm
16437556 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483657 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18938
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Selonsertib (GS-4997), an orally bioavailable, selective apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) inhibitor with a pIC50 of 8.3, has been evaluated as an experimental treatment for diabetic nephropathy and kidney fibrosis.
Selonsertib (GS-4997), an orally bioavailable, selective apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) inhibitor with a pIC50 of 8.3, has been evaluated as an experimental treatment for diabetic nephropathy and kidney fibrosis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selonsertib
CAS 1448428-04-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H24FN7O
Menge 50 mg
Synonym GS-4997
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (69.59 mM)
SMILES O=C(NC1=NC(C2=NN=CN2C(C)C)=CC=C1)C3=CC(N4C=C(C5CC5)N=C4)=C(C)C=C3F
Molekulargewicht (g/mol) 445.49
Formelmasse 445.49
Reinheit (%) 96.8%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease