missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Selonsertib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467648
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16467648 10 mg 10 Milligramm
16483657 50 mg 50 Milligramm
16441286 200 mg -
16440118 5 mg 5 Milligramm
16437556 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16467648 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY1893810mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Selonsertib (GS-4997), an orally bioavailable, selective apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) inhibitor with a pIC50 of 8.3, has been evaluated as an experimental treatment for diabetic nephropathy and kidney fibrosis.

Selonsertib (GS-4997), an orally bioavailable, selective apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) inhibitor with a pIC50 of 8.3, has been evaluated as an experimental treatment for diabetic nephropathy and kidney fibrosis.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Selonsertib
CAS 1448428-04-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H24FN7O
Menge 10 mg
Synonym GS-4997
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (69.59 mM)
SMILES O=C(NC1=NC(C2=NN=CN2C(C)C)=CC=C1)C3=CC(N4C=C(C5CC5)N=C4)=C(C)C=C3F
Molekulargewicht (g/mol) 445.49
Formelmasse 445.49
Reinheit (%) 96.8%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.