Learn More
Fisherbrand™ Halbtrockene Blotter
Ideal für den schnellen Transfer von Proteinen und Nukleinsäuren ohne Gelkassetten und -tanks.
1305.00 € - 3920.00 €
Spezifikation
Gelabmessungen | Aktiver Transferbereich: L x B: 10 x 10 cm |
---|---|
Stromstärke | 80 mA/0.8 mAcm-2 |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12388556
|
Fisherbrand™
|
7.5 x 17 x 17 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12398556
|
Fisherbrand™
|
7.5 x 27 x 27 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Entwickelt für die Herstellung eines extrem einheitlichen Systems für den Transfer von Proteinen und Nukleinsäuren.
- Sehr geringes Puffervolumen und -strom, 0.8 mA pro cm2 Gel, erzeugt sehr wenig Wärme und verhindert so Bandverzerrung
- Der Transfer kann in weniger als einer Stunde erfolgen, je nach Molekulargewicht der Moleküle
- Mit den Geräten können entweder einzelne Gele oder mehrere Gelstapel verwendet werden
- Farbcodierte Elektroden: Eine Elektrode besteht aus Edelstahl und die andere aus platiniertem Titan, wodurch sie praktisch korrosionsfrei ist
- Kurze Transferzeiten
- Erhältlich in zwei Größen
V20-SDB: 20 x 20 cm-Format – für bis zu vier 10 x 10 cm Mini-Gele oder ein 20 x 20 cm Maxi-Gel
Spezifikation
Aktiver Transferbereich: L x B: 10 x 10 cm | |
80 mA/0.8 mAcm-2 |