Learn More
SemperIt™ X200 Sempercare Nitrile Skin2 Gr XS
Wearing comfort and skin-friendliness, a good tactile feeling is the most important assessment criterion when choosing the right exam glove. The new Sempercare Nitrile skin2 combines these properties in a unique, exceptionally light glove.
Marke:  SemperIt™ 3000002157
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15303834
  • 50.90 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Nonsterile, powder-free examination glove for single use
  • Nitrile-Butadiene-Rubber (NBR)
  • Lavender
  • Flat with rolrand
  • EN 455-2
  • According to EN 455-1: AQL 1.5
  • According to EN 455-2:
    • Tensile strength Production value ≥ 6 N
    • Median 7 N
  • EN 1041, EN 980, EN 420 and ISO 15223
  • Medical product class I
  • Protective glove for single use
  • PPE category III