Learn More
Cytiva Life Sciences™ Sentino Membrane Dispenser Refill ME25
Gridded, ME25 mixed cellulose ester membranes.
Marke: Cytiva Life Sciences™ 68121ME
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.65000kg
Spezifikation
Sentino Filter Dispenser | |
0.45 um | |
Kariert | |
Membranes, Sentino Dispenser Pack |
Mixed cellulose ester | |
Gamma irradiated | |
68121ME | |
47 mm |