Learn More
Separase Antibody (XJ11-1B12) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
Marke:  Novus Biologicals NB100-439
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18047765
  • 450.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Separase Monoclonal specifically detects Separase in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Separase
Monoclonal
0.9 mg/mL
Western Blot 1:500
Caspase-like protein ESPL1, EC 3.4.22.49, ESP1extra spindle poles like 1, extra spindle pole bodies homolog 1 (S. cerevisiae), extra spindle poles like 1 (S. cerevisiae), Extra spindle poles-like 1 protein, FLJ46492, KIAA0165separin, Separase
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot
XJ11-1B12
Unconjugated
Q14674
ESPL1
Maltose-Binding Protein fusion of a C-terminal fragment of human Separase (residues 1866-1996). [UniProt# Q14674]
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, DNA Repair, Mitotic Regulators
9700
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1 κ