Learn More
Separase Antibody (XJ11-1B12) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
213.00 € - 450.00 €
Spezifikation
Antigen Separase
Klon XJ11-1B12
Konzentration 0.9 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:500
Anwendungen Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18085704
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB100-439SS
0.025 mL
213.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18047765
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB100-439
0.1 mL
450.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Separase Monoclonal specifically detects Separase in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Separase
0.9 mg/mL
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, DNA Repair, Mitotic Regulators
Q14674
9700
Maltose-Binding Protein fusion of a C-terminal fragment of human Separase (residues 1866-1996). [UniProt# Q14674]
Primary
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
XJ11-1B12
Western Blot 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Caspase-like protein ESPL1, EC 3.4.22.49, ESP1extra spindle poles like 1, extra spindle pole bodies homolog 1 (S. cerevisiae), extra spindle poles like 1 (S. cerevisiae), Extra spindle poles-like 1 protein, FLJ46492, KIAA0165separin, Separase
ESPL1
IgG1 κ
Protein G purified