Learn More
Fisherbrand™ X2 10CM SPACERS - 0.5MM
Zur Verwendung mit gekerbten und einfachen Platten, gewährleisten eine korrekte Ausrichtung zum aus Gießen ohne Verschüttungen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Zubehör für die Verwendung mit dem Elektrophoresesystem Verti-GEL Mini 2-Gel
Spezifikation
Verti-Gel Mini 2-Gel-Elektrophoresesystem | |
Verschweißte Distanzstücke | |
0,5 mm | |
100 mm |