Learn More
Witeg™ Scheidetrichter, birnenförmig
Dieser Trichter eignet sich zum Trennen der Bestandteile eines Flüssig-Flüssig-Gemisches. Der Witeg™ birnenförmige Scheidetrichter besteht aus widerstandsfähigen Materialien.
43.85 € - 163.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Sperrhahn | Skala | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Sperrhahn | Skala | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11837830
|
Witeg™
2 647 250 |
250 ml | Größe der Bohrung: 2.5 mm | ST 29/32 | Nein |
43.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10408813
|
Witeg™
2 671 002 |
2000 ml | Größe der Bohrung: 6.3 mm | ST 29/32 | Nein |
163.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11827830
|
Witeg™
2 647 002 |
2000 ml | Größe der Bohrung: 6.3 mm | ST 29/32 | Ja |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11883871
|
Witeg™
2 658 100 |
100 ml | Größe der Bohrung: 2.5 mm | ST-PTFE 19/26 | Ja |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11893871
|
Witeg™
2 647 100 |
100 ml | Größe der Bohrung: 2.5 mm | ST 19/26 | Nein |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Birnenförmig.
- Zur Separation flüssiger Gemische.
Spezifikation
Borosilikatglas |