Learn More
STEMCELL Technologies SepMate™-50 (IVD)
Artikelnummer. p-7217791
Encompass
Click to view available options
Menge:
100 Magazine
500 Magazine
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 16506364
Marke: STEMCELL Technologies 85460
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
50 mL centrifuge tube with an insert for density gradient centrifugation
  • Simplify peripheral blood mononuclear cell (PBMC) isolation by incorporating SepMate into your density gradient centrifugation step
  • SepMate tubes contain an insert that creates a barrier between the density gradient medium and blood, thus eliminating the need for careful blood layering and allowing mononuclear cells to be easily harvested with a simple pour
  • This product can be used with RosetteSep to isolate specific immune cell subsets
  • SepMate is manufactured under cGMP and registered as an In Vitro Diagnostic (IVD) device in Australia, Canada, Europe, and the USA
  • In China, SepMate is considered a nonmedical device by the China Food and Drug Administration (CFDA) and should be used as general lab equipment
  • The end user is responsible for determining whether the product is suitable for their specific application
  • Users in all other countries, please refer to SepMate-15 (RUO) (Catalog #86415) and SepMate-50 (RUO) (Catalog #86450)
Spezifikation
Zur Verwendung mit Cell Isolation; In Vitro Diagnostic; B Cells; Dendritic Cells; Monocytes; Mononuclear Cells; NK Cells; T Cells; T Cells, CD4+; T Cells, CD8+; T Cells, Other Subsets; T Cells, Regulatory
Menge 500 Magazine
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.