Learn More
Septin 9 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 67548-1-IG-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30234775
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Septin 9 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Septin 9. This antibody recognizes human, pig, rat antigen. The Septin 9 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Septin 9
1C6F10
Unconjugated
Mouse
Protein G purification
Primary
Human, Pig, Rat
42 kDa
Liquid
Western Blot, ELISA
1000 μg/mL
AF17q25; FLJ75490; KIAA0991; MSF; MSF1; NAPB; PNUTL4; SINT1; SeptD1
Recombinant Protein
20 μL
10801
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody